Learn More
4-hydroxybenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384709 50 g 50g
11422468 100 g 100g
11394709 250 g 250g
11432468 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11384709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15803.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 767-00-0 | C7H5NO | 119.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 4-hydroxybenzonitrile est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé en cosmétique comme antiseptique et désinfectant. Il s’agit de l’une des matières premières pour la préparation du bromoxynil et de l’ioxynil.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 767-00-0
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.123
Numéro MDL MFCD00002312
Clé InChI CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile
CID PubChem 13019
ChEBI CHEBI:38622
Nom IUPAC 4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzonitrile
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 50 g
Beilstein 386130
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyanophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyanophenol