Learn More
4-hydroxybenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432468 500 g 500g
11384709 50 g 50g
11422468 100 g 100g
11394709 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11432468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15803.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 767-00-0 | C7H5NO | 119.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 4-hydroxybenzonitrile est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé en cosmétique comme antiseptique et désinfectant. Il s’agit de l’une des matières premières pour la préparation du bromoxynil et de l’ioxynil.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 767-00-0
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.123
Numéro MDL MFCD00002312
Clé InChI CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile
CID PubChem 13019
ChEBI CHEBI:38622
Nom IUPAC 4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzonitrile
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 500 g
Beilstein 386130
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté ≥98%