Learn More
4-Hydroxybenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407407 50 g 50g
11417407 250 g 250g
11497397 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11407407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15096.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
4-Hydroxybenzophenone is used in the field of organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate of clomifene citrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-hydroxybenzophénone est utilisée dans la synthèse organique. Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique du citrate de clomifène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1137-42-4
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00002355
Clé InChI NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
CID PubChem 14347
ChEBI CHEBI:34421
Nom IUPAC (4-hydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzophenone
Point de fusion 132°C to 135°C
Point d’ébullition 260°C to 262°C (24 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 777776
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxybenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzophenone