Learn More
4-hydroxybenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10419230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10419230 100 g Flacon en verre 100g
10285250 25 g Flacon en verre 25g
15109173 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10419230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121011000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1137-42-4
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00002355
Clé InChI NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
CID PubChem 14347
ChEBI CHEBI:34421
Nom IUPAC (4-hydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzophenone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 132.0°C to 135.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4COC6H5
Quantité 100 g
Beilstein 08,II,184
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre