Learn More
4-Hydroxybenzophenone-d4, TRC
Code produit 30396220
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30396220 2.5 mg
30389188 1 mg
30390303 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30396220 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8293062.5MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93496-64-1
Formule moléculaire C13H6D4O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.24
Synonyme (4-Hydroxyphenyl)phenyl-methanone-d4, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone-d4, 4-Benzoylphenol-d4, NSC 1887-d4, p-Benzoylphenol-d4, p-Hydroxybenzophenonfe-d4
Nom IUPAC phenyl-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)methanone
SMILES O=C(C1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzophenone-d4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H/i6D,7D,8D,9D
Poids de la formule 202.0932
Pourcentage de pureté >95%