Learn More
4-Hydroxybenzophénone, TRC
Product Code. 30401517
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
30401517 25 g
30395061 100 g
30398578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30401517 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH82930525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1137-42-4
Formule moléculaire C13 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.2173
Synonyme Benzophenone, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), Benzophenone, p-hydroxy- (3CI), (4-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone, 4-Benzoylphenol, 4-Hydroxybenzophenone, 4-Hydroxyphenyl phenyl ketone, 4'-Hydroxybenzophenone, N-(4-Hydroxylphenyl)-N'-phenylurea, NSC 1887, p-Benzoylphenol, p-Hydroxybenzophenone
Nom IUPAC (4-hydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzophenone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Poids de la formule 198.0681
Pourcentage de pureté >95%