Learn More
Hydrate de 4-hydroxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11945301 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
11945301 5 g Flacon en verre 5g
11935301 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11945301 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 432930050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 696-60-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 696-60-6
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD19690971
Clé InChI RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxybenzylamine, 4-aminomethyl phenol, 4-aminomethyl-phenol, para-hydroxybenzylamine, unii-7j7f85b7bi, 4-hydroxyphenyl methanaminium bromide, a-amino-p-cresol, 4-hyroxybenzylamine, p-hydroxybenzylamine, 4-hydroxylbenzylamine
CID PubChem 97472
Nom IUPAC 4-(aminomethyl)phenol
SMILES NCC1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzylamine hydrate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 100°C to 104°C
Couleur Blanc à jaune
Analyse élémentaire 57.18 to 61.94% C, 9.52 to 10.31% N (based on monohydrate)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 141.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxybenzylamine hydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.