Learn More
4-Hydroxybenzylamine, TRC
Code produit 30392428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392428 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH809735100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzylamine
CAS 696-60-6
Formule moléculaire C7H9NO
Quantité 100 mg
Synonyme 4-(Aminomethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenemethanamine, [(4-Hydroxyphenyl)methyl]amine, NSC 125720, p-Hydroxybenzenemethanamine, p-Hydroxybenzylamine
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
SMILES NCc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-(aminométhyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Poids de la formule 123.0684