Learn More
4-hydroxybenzylidèneacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408237 25 g 25g
11418237 100 g 100g
11428237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17605.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3160-35-8 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
4-Hydroxybenzylideneacetone is used in the synthesis of 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-one. This reaction needs the reagents of cyclohexane and AlCl3, and the solvent of CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-hydroxybenzylidèneacétone est utilisé dans la synthèse du 4-(4-hydroxy-phényl)-butan-2-one. Cette réaction nécessite les réactifs de cyclohexane et AlCl3 et le solvant de CH2Cl2.
Solubilité
Soluble de façon optimale dans les solvants aqueux.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3160-35-8
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00016490
Clé InChI OCNIKEFATSKIBE-NSCUHMNNSA-N
Synonyme p-hydroxybenzalacetone, 4-hydroxybenzylideneacetone, 4-hydroxybenzal acetone, 4-hydroxycinnamoylmethane, 4-hydroxybenzalacetone, p-hydroxybenzylidene acetone, 4-p-hydroxyphenyl-3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl, 3-buten-2-one, 4-p-hydroxyphenyl
CID PubChem 796857
SMILES CC(=O)\C=C\C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzylideneacetone
Point de fusion 106°C to 111°C
Quantité 25 g
Beilstein 2412544
Informations sur la solubilité Optimally soluble in aqueous solvents.
Nom IUPAC (3E)-4-(4-hydroxyphenyl)but-3-en-2-one
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%