Learn More
4-Hydroxybenzylidèneacétone, TRC
Product Code. 30389362
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30389362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30389362 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH7147905G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Formule moléculaire C10H10O2
Quantité 5 g
Synonyme 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
Formule InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
SMILES O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC (E)-4-(4-hydroxyphényl)but-3-én-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.07