Learn More
4-Hydroxybenzylidèneacétone, TRC
Code produit 30389688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389688 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389688 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH714790250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Formule moléculaire C10H10O2
Quantité 250 mg
Synonyme 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
Formule InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
SMILES O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC (E)-4-(4-hydroxyphényl)but-3-én-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.07