Learn More
4-Hydroxybenzylidèneacétone, TRC
Code produit 30405010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405010 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405010 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7147901G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Formule moléculaire C10H10O2
Quantité 1 g
Synonyme 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
Formule InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
SMILES O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC (E)-4-(4-hydroxyphényl)but-3-en-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.07