Learn More
Acide 4'-hydroxybiphényl-4-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465047 10 g 10g
11455047 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21946.09
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58574-03-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58574-03-1
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00059078
Clé InChI JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-4-hydroxyphenyl benzoic acid, 4'-hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid, 4'-hydroxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy, chembl90522, 4'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid
CID PubChem 301556
Nom IUPAC Acide 4-(4-hydroxyphényl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Point de fusion 292°C to 295°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid