Learn More
4-Hydroxybiphényl-d9 (cycles-d9), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybiphenyl ring-d9 |
| CAS | 126840-28-6 |
| Formule moléculaire | C12 2H9 H O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9]-4-ol (9CI), p-Phenylphenol (ring-D9), 4-Phenylphenol D9, 4-Hydroxy-1',2,2',3,3',4',5,5',6,6'-nonadeuteriobiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl-1',2,2',3,3',4',5,5',6,6'-D9, 4-Hydroxybiphenyl (ring-D9) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c2[2H] |
| Nom IUPAC | 2,3,5,6-tétradéutéro-4-(2,3,4,5,6-pentadéutérophényl)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.26 |
| Poids de la formule | 179.1297 |