Learn More
4-Hydroxybutanesulfonate Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Code produit 30007989
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007989 5 g 5g
30011470 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9535955G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31465-25-5
Formule moléculaire C4 H9 O4 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Synonyme 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 1-Butanesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt (8CI,9CI), Sodium 4-hydroxybutanesulfonate, WAS 17
Nom IUPAC sodium;4-hydroxybutane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCCCS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybutanesulfonate sodium salt
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10O4S.Na/c5-3-1-2-4-9(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Poids de la formule 176.0119