Learn More
4-acrylate d’hydroxybutyle, 95 %, stab. avec ca 500 ppm 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387546 25 g 25g
11377546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11097.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2478-10-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
4-Hydroxybutyl acrylate is used in paint and coating materials (excellent scratch resistance, mechanical properties, and acid rain resistance ), pressure sensitive adhesives, UV/EB curable composition, waterborne coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de 4-hydroxybutyle est utilisé dans les matériaux de peinture et de revêtement (excellente résistance aux rayures, propriétés mécaniques et résistance aux pluies acides ), les adhésifs sensibles à la pression, la composition curable UV/EB, les revêtements à base d’eau.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2478-10-6
Numéro MDL MFCD00010261
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybutyl acrylate
Note relative au nom stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -112°C
Densité 1.041
Point d’ébullition ∼230°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C7H16ClNO2S
Indice de réfraction 1.452
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1756545
Synonyme s-tert-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-oh.hcl, h-cys tbu-oh hcl, s-t-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-ohhcl, s-tert-butyl-l-cysteine-hydrogen chloride 1/1, 2r-2-amino-3-tert-butylsulfanyl propanoic acid hydrochloride, pubchem19026, h-cys but-oh hcl, h-cys but-oh hydrochloride
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Clé InChI MHBMYFJKEBCMDR-JEDNCBNOSA-N
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)N.Cl
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-tert-butylsulfanylpropanoïque ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 213.72
CID PubChem 17750295
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 95%