Learn More
4-Hydroxycarbazeran, TRC
Code produit 30011310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011310 1 mg 1mg
30004181 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8841251MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96724-43-5
Formule moléculaire C18H24N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 376.41
Synonyme 1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-oxo-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl Ester Ethylcarbamic Acid
Nom IUPAC 1-(6,7-diméthoxy-4-oxo-3,4-dihydrophtalazine-1-yl)pipéridine-4-yl éthylcarbamate
SMILES CCNC(=O)OC1CCN(CC1)C2=NNC(=O)C3=CC(=C(C=C32)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxycarbazeran
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H24N4O5/c1-4-19-18(24)27-11-5-7-22(8-6-11)16-12-9-14(25-2)15(26-3)10-13(12)17(23)21-20-16/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,24)(H,21,23)
Poids de la formule 376.17
Pourcentage de pureté >95%