Learn More
4-hydroxychalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428186 25 g 25g
11418186 5 g 5g
11438186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15307.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20426-12-4 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
4-Hydroxychalcone is used as anti-angiogenesis, antineoplastic. It is also used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-hydroxychalcone est utilisé comme anti-angiogénique et antinéoplasique. Il est également utilisé comme intermédiaire organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20426-12-4
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.26
Numéro MDL MFCD00016488
Clé InChI PWWCDTYUYPOAIU-DHZHZOJOSA-N
Synonyme 4-hydroxychalcone, 4-hydroxy chalcone, 2e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, unii-jo97q47vbu, jo97q47vbu, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 2228
CID PubChem 5282361
ChEBI CHEBI:34423
Nom IUPAC (E)-3-(4-hydroxyphényl)-1-phénylprop-2-en-1-one
SMILES OC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxychalcone
Point de fusion 183°C to 185°C
Quantité 25 g
Beilstein 2049155
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxychalcone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxychalcone