Learn More
4’-hydroxychalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469802 25 g 25g
11459802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469802 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10838.14
CAS: 2657-25-2 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2657-25-2
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.259
Numéro MDL MFCD00016484
Clé InChI UAHGNXFYLAJDIN-IZZDOVSWSA-N
Synonyme 4'-hydroxychalcone, chalcone, 4'-hydroxy, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 2e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, p-cinnamoylphenol, 2-benzal-4'-hydroxyacetophenone, hydroxychalcone, 4', 2-propen-1-one, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl, unii-2k338k8uoa, e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl-prop-2-en-1-one
CID PubChem 5282362
ChEBI CHEBI:34360
Nom IUPAC (E)-1-(4-hydroxyphényl)-3-phénylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxychalcone
Point de fusion 175°C to 177°C
Quantité 25 g
Beilstein 2049150
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté 97%