Learn More
4-Hydroxychlorprophame, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Hydroxychlorpropham |
| CAS | 28705-96-6 |
| Formule moléculaire | C10 H12 Cl N O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4'-Hydroxychlorpropham, Isopropyl N-(3-Chloro-4-hydroxy-phenyl)carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12ClNO3/c1-6(2)15-10(14)12-7-3-4-9(13)8(11)5-7/h3-6,13H,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(C)OC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | propan-2-yl N-(3-chloro-4-hydroxyphényl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.66 |
| Poids de la formule | 229.051 |