Learn More
4-hydroxycoumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10568480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10568480 5 g Flacon en verre 5g
10578480 100 g Flacon en plastique 100g
10182770 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10568480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121100050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1076-38-6
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00006856
Clé InChI OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
CID PubChem 54682930
ChEBI CHEBI:40070
SMILES OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxycoumarin
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210°C to 215°C
Couleur Incolore à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, 488
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,acetone and ether
Nom IUPAC 4-hydroxychromen-2-one
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide