Learn More
4-hydroxycoumarine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496997 100 g 100g
11407007 500 g 500g
11417007 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14394.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1076-38-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
4-Hydroxycoumarin is involved in annulation reactions, due to the relatively high acidity of the C-H bond at the 3-position: a three-component reaction with isocyanides and dialkyl acetylene dicarboxylates affords annulated 4H-pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-hydroxycoumarine est impliquée dans des réactions d’annulation, en raison de l’acidité relativement élevée de la liaison C-H en position 3 : une réaction à trois composants avec les isocyanures et les dicarboxylates d’acétylène dialkyle conduit à l’annulation des 4H-pyranes.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le formamide diméthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1076-38-6
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00006856
Clé InChI OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
CID PubChem 54682930
ChEBI CHEBI:40070
Nom IUPAC 4-hydroxychromen-2-one
SMILES OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxycoumarin
Point de fusion ∼213°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 129768
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté ≥98%