Learn More
Acétale d’éthylène 4-hydroxycyclohexanone, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15483347
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15483347
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26037.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
CAS 22428-87-1
Formule moléculaire C8H14O3
Indice de réfraction 1.488
Numéro MDL MFCD00067003
Quantité 1 g
Synonyme 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
Clé InChI HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1CCC2(CC1)OCCO2
Nom IUPAC 1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
CID PubChem 567352
Poids de la formule 158.19
Pourcentage de pureté ≥90%