Learn More
4’-hydroxydiclofénac, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426199 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64095.#0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un métabolite du cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) du diclofénac
A Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) metabolite of diclofenac
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxydiclofenac
CAS 64118-84-9
Couleur Jaune
Formule moléculaire C14H11Cl2NO3
Numéro MDL MFCD01671980
Quantité 5 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 4198042
Synonyme 4'-hydroxydiclofenac, 4'-hydroxy diclofenac, o-2,6-dichloro-4-hydroxyanilino phenyl acetic acid, unii-njf5o599ef, 4'-oh dcf, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino phenyl acetic acid, 4′-ohd, njf5o599ef, diclofenac, 4′-hydroxy, benzeneacetic acid, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO, ethanol or methanol
Clé InChI KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)NC2=C(C=C(C=C2Cl)O)Cl
Nom IUPAC acide 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phényl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 312.146
CID PubChem 116545
ChEBI CHEBI:59613
Poids de la formule 312.15
Forme physique Poudre