Learn More
4-Hydroxydiphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359555 10 g 10g
11369555 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18945.09
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-37-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-37-2
Formule moléculaire C12H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 185.226
Numéro MDL MFCD00020142
Clé InChI JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxydiphenylamine, 4-phenylamino phenol, p-anilinophenol, phenol, 4-phenylamino, p-hydroxydiphenylamine, p-oxydiphenylamine, phenyl-p-aminophenol, n-phenyl-p-aminophenol, 4-phenylaminophenol, p-hydroxydifenylamin
CID PubChem 31208
Nom IUPAC 4-anilinophénol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxydiphenylamine
Point de fusion 66°C to 71°C
Point d’ébullition 215°C to 218°C (12 mmHg)
Point d’éclair 209°C (408°F)
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 511942
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté 98%