Learn More
4-Hydroxyestrone-1,2,16,16-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxyestrone 1,2,16,16-d4 |
| CAS | 81586-98-3 |
| Formule moléculaire | C18 2H4 H18 O3 |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,2,16,16-d4, 3,4-dihydroxy-, 3,4-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,2,16,16-d4, 4-Hydroxyestrone-(1,2,16,16-D4), 4-Hydroxy Estrone-d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21 H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1/i4D,6 D,7D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])C4=O)[C@@H]3 CCc2c(O)c1O |
| Nom IUPAC | (8 R,9 S,13 S,14 S)-1,2,16,16-tetradeuterio-3,4-dihidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 290.39 |
| Poids de la formule | 290.182 g/mol |
| Afficher plus |