Learn More
4'-Hydroxyflavanone, TRC
Code produit 30405837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405837 25 mg -
30390858 250 mg 250mg
30395424 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94244325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6515-37-3
Formule moléculaire C15 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 240.25
Synonyme (±)-4'-Hydroxyflavanone
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)chromane-4-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3ccccc3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxyflavanone
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12O3/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-8,15-16H,9H2
Poids de la formule 240.0786