Learn More
4-hydroxyindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15479009 1 g 1g
15489009 5 g 5g
15499009 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15479009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14352.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2380-94-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2380-94-1
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00005667
Clé InChI NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyindole, indol-4-ol, 4-indolol, hydroxyindole, 4-hydroxy-1h-indole, 1h-indole-4-ol, 4-hydroxy indole, unii-1w4vd9085v, hydroxyindoles, 4-hydroxy-indole
CID PubChem 75421
ChEBI CHEBI:24702
Nom IUPAC 1H-indol-4-ol
SMILES OC1=C2C=CNC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyindole
Point de fusion 97°C to 99°C
Quantité 1 g
Beilstein 114905
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxyindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyindole