Learn More
4-Hydroxyindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H-Indol-4-ol |
| CAS | 2380-94-1 |
| Formule moléculaire | C8 H7 N O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), 4-Hydroxyindole |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H |
| SMILES | Oc1cccc2[nH]ccc12 |
| Nom IUPAC | 1H-indol-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.15 |
| Poids de la formule | 133.0528 |