Learn More
4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate, TRC
Code produit 30401057
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401057 25 g
30391352 2.5 g
30400039 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30401057 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94435525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 184901-84-6
Formule moléculaire C8H8O4 . H2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.16
Synonyme alpha,4-Dihydroxybenzeneacetic Acid
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid;hydrate
SMILES O.OC(C(=O)O)c1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxymandelic Acid Monohydrate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O4.H2O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12;/h1-4,7,9-10H,(H,11,12);1H2
Poids de la formule 186.0528