Learn More
4-hydroxyméthyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496846
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496846 5 g 5g
15406856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61917.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5301-78-0 | C5H9O5P | 180.096 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5301-78-0
Formule moléculaire C5H9O5P
Poids moléculaire (g/mol) 180.096
Numéro MDL MFCD01677612
Clé InChI YASRHLDAFCMIPB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 199942
Nom IUPAC (1-oxo-2,6,7-trioxa-1$l^}}5-phosphabicyclo[2.2.2]octan-4-yl)méthanol
SMILES C1C2(COP(=O)(O1)OC2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Synonyme 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane 1-oxide, pentaerythritol phosphate alcohol, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo2.2.2octane-4-methanol, 1-oxide, pentaerythritol, cyclic phosphate 1:1 8ci, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo-2.2.2.-octane-4-methanol 1-oxide, 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-1-oxide, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-4-methanol 1-oxide, 2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo 2.2.2 octane-4-methanol, 1-oxide, 4-hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1??-phosphabicyclo 2.2.2 octan-1-one
Poids de la formule 180.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre