Learn More
4-(Hydroxyméthyl)-2-iodophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol |
| CAS | 197230-74-3 |
| Formule moléculaire | C7H7IO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Hydroxy-3-iodo-benzenemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMILES | IC1=CC(CO)=CC=C1O |
| Nom IUPAC | 4-(hydroxyméthyl)-2-iodophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.03 |
| Poids de la formule | 249.95 |