Learn More
4'-Hydroxyméthyl 5'-Déméthyl Méloxicam, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4’-Hydroxymethyl 5’-Desmethyl Meloxicam |
| CAS | 1797124-56-1 |
| Formule moléculaire | C14 H13 N3 O5 S2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxy-N-[4-(hydroxymethyl)-2-thiazolyl]-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H13N3O5S2/c1-17-11(13(20)16-14-15-8(6-18)7-23-14)12(19)9-4-2-3-5-10(9)24(17,21)22/h2-5,7,18-19H,6H2,1H3,(H,15,16,20) |
| SMILES | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3nc(CO)cs3 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxy-N-[4-(hydroxyméthyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-méthyl-1,1-dioxo-16,2-λbenzothiazine-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 367.4 |
| Poids de la formule | 367.03 |