Learn More
4-hydroxyméthyl-5-méthylimidazole, TRC
Code produit 30389761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30389761 500 mg -
30407898 50 mg 50mg
30405497 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30389761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH005070500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29636-87-1
Formule moléculaire C5 H8 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Synonyme Cimetidine EP Impurity I
Nom IUPAC (4-méthyl-1H-imidazol-5-yl)méthanol
SMILES Cc1nc[nH]c1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxymethyl-5-methylimidazole
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2O/c1-4-5(2-8)7-3-6-4/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7)
Poids de la formule 112.064