Learn More
4-hydroxyméthyl-5-méthylimidazole, TRC
Code produit 30407898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407898 50 mg 50mg
30389761 500 mg -
30405497 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407898 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH00507050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29636-87-1
Formule moléculaire C5 H8 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Synonyme Cimetidine EP Impurity I
Nom IUPAC (4-méthyl-1H-imidazol-5-yl)méthanol
SMILES Cc1nc[nH]c1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxymethyl-5-methylimidazole
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2O/c1-4-5(2-8)7-3-6-4/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7)
Poids de la formule 112.064