Learn More
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499717
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499717 1 g 1g
11409727 5 g 5g
11419727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22183.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3006-96-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3006-96-0
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00017598
Clé InChI WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
CID PubChem 76360
Nom IUPAC Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Point de fusion 179°C to 183°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2690023
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%