Learn More
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (4-(hydroxymethyl)benzoic acid) |
| CAS | 3006-96-0 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzyl alcohol, α-Hydroxy-p-toluic acid, Eprosartan Related Compound E, Ecamsule Related Compound B |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C=C1)CO |
| Nom IUPAC | Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.15 |
| Poids de la formule | 152.0473 |