Learn More
Ester de tert-butyle d'acide (4-hydroxyméthyl-benzyl)-carbamique, 97 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Hydroxymethyl-benzyl)-carbamic acid tert-butyl ester |
| CAS | 123986-64-1 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C13H19NO3 |
| Numéro MDL | MFCD06411553 |
| Quantité | 1g |
| Synonyme | tert-butyl 4-hydroxymethyl benzylcarbamate, 4-hydroxymethyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-4-hydroxymethyl phenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethyl benzyl alcohol, n-boc-4-hydroxymethyl benzylamine, tert-butyl 4-hydroxymethyl benzyl carbamate, 4-aminomethyl benzyl alcohol, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl benzyl alcohol, 4-n-tert-butoxycarbonyl aminomethyl-1-phenylmethanol |
| Clé InChI | KUEPOWVQABAWRK-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |