Learn More
Chlorhydrate 4 d’imidazole-(hydroxyméthyl)imidazole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10327861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10327861 1 g Flacon en verre 1g
10643372 5 g Flacon en verre 5g
10095813 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327861 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 204870010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 32673-41-9
Formule moléculaire C4H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.56
Numéro MDL MFCD00012697
Clé InChI WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride
CID PubChem 122926
Nom IUPAC hydrogen (1H-imidazol-5-yl)methanol chloride
SMILES Cl.OCC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110°C to 112°C
Couleur Beige à jaune ou marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 23, I, 103
Poids de la formule 134.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline et / morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement