Learn More
4-Hydroxyméthyl Pendiméthaline, TRC
Code produit 30405318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405318 250 mg -
30391658 25 mg 25mg
30393727 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405318 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH594060250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56750-76-6
Formule moléculaire C13 H19 N3 O5
Poids moléculaire (g/mol) 297.31
Synonyme 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)pendimethalin, 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol, α4-Hydroxypendimethalin
Nom IUPAC [2-méthyl-3,5-dinitro-4-(pentane-3-ylamino)phényl]méthanol
SMILES CCC(CC)Nc1c(cc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pendimethalin-4-hydroxymethyl
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19N3O5/c1-4-10(5-2)14-12-11(15(18)19)6-9(7-17)8(3)13(12)16(20)21/h6,10,14,17H,4-5,7H2,1-3H3
Poids de la formule 297.1325