Learn More
Acide 4-(hydroxyméthyl)phénoxyacétique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441810 5 g 5g
11431810 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441810 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27531.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 73401-74-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73401-74-8
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00065692
Clé InChI FWZBPBKAANKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxymethyl phenylacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethyl phenyl acetic acid, 4-hydroxymethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid,4-hydroxymethyl, benzeneacetic acid, 4-hydroxymethyl, ambotzrl-1037, pubchem19630, acmc-1bl5i
CID PubChem 3283498
Nom IUPAC Acide 2-[4-(hydroxyméthyl)phényl]acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 131°C to 134°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%