Learn More
4-(hydroxyméthyl)tétrahydropyrane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441849 5 g 5g
15451849 250 mg 250mg
15431849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64568.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14774-37-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Used as a reagent in the identification and optimization of pteridinone Toll-like receptor 7 agonists, which can be used for the oral treatment of viral hepatitis. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran is also a starting material for [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone which is a drug that acts as CB2 cannabinoid receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif pour l’identification et l’optimisation des 7 agonistes des récepteurs de type Toll de la ptéridinone qui peuvent être utilisés pour le traitement oral de l’hépatite virale. Le 4-(hydroxyméthyl)tétrahydropyrane est également un matériau de départ pour le [1-[(tétrahydro-2H-pyran-4-yl)méthyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tétraméthylcyclopropyl)méthanone qui est un médicament agissant comme agoniste du récepteur cannabinoïde CB2.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14774-37-9
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00457804
Clé InChI YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
CID PubChem 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Point d’ébullition 111°C to 115°C (15 mmHg)
Point d’éclair 61°C (142°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 5 g
Beilstein 103069
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC (oxan-4-yl)méthanol
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%