Learn More
Acide 4-hydroxyméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11945081 1 g Flacon en verre 1g
11955081 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 394340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3006-96-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3006-96-0
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00017598
Clé InChI WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
CID PubChem 76360
Nom IUPAC Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxymethylbenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182.0°C to 184.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire COOHC6H4CH2OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Fibres grossières
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxymethylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.