Learn More
4’-hydroxynonanophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357655 25 g 25g
11347655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02293.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14392-69-9 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14392-69-9
Formule moléculaire C15H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.34
Numéro MDL MFCD00020174
Clé InChI JZBXYOOARNRUME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-hydroxyphenyl-1-nonanone, 1-4-hydroxyphenyl nonan-1-one, p-hydroxynonanophenone, 4'-hydroxynonanophenone, pelargonyl-4-phenol, 1-nonanone,1-4-hydroxyphenyl, 1-nonanone, 1-4-hydroxyphenyl
CID PubChem 167093
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)nonan-1-one
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxynonanophenone
Point de fusion 53°C to 57°C
Quantité 25 g
Beilstein 2103401
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté 96%