Learn More
4'-Hydroxynonanophénone, TRC
Code produit 30400009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400009 1 g 1g
30402495 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30400009 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9487901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxynonanophenone
CAS 14392-69-9
Formule moléculaire C15 H22 O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone, Pelargonyl-4-phenol
Formule InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(17)13-9-11-14(16)12-10-13/h9-12,16H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)nonan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 234.34
Poids de la formule 234.162