Learn More
Alcool 4-hydrpxyphénéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10114060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10114060 5 g Flacon en verre 5g
10686192 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10114060 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 182500050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-94-0
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00002902
Clé InChI YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
CID PubChem 10393
ChEBI CHEBI:1879
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyéthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, IV, 5936
Merck Index 15, 10022
Informations sur la solubilité Solubility in water: 124g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,chloroform,,diethyl ether,petroleum ether
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxyphenethyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.