Learn More
Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10280023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10280023 5 g Flacon en verre 5g
10675681 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10280023 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412090050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-84-8
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00014362
Clé InChI PKGWLCZTTHWKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyphenoxyacetic acid, 4-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy acetic acid, 4-hydroxypheoxyacetate, acetic acid, 4-hydroxyphenoxy, 4-hydroxy-phenoxy-acetic acid, p-hydroxyphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-4-hydroxyphenoxy, acetic acid, p-hydroxyphenoxy, 4-carboxymethoxy phenol
CID PubChem 15881
ChEBI CHEBI:1881
Nom IUPAC Acide 2-(4-hydroxyphénoxy)acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1O)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Hydroxyphenoxy)acetic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 152°C to 156°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (4-Hydroxyphenoxy)acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement