Learn More
Benzoate de 4-hydroxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15565166 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15565166 25 g 25g
15555166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15565166 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455730250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2444-19-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2444-19-1
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00053304
Clé InChI JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
CID PubChem 75549
Nom IUPAC benzoate de (4-hydroxyphényle)
SMILES OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenyl benzoate
Point de fusion 164.0°C to 165.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 98%