Learn More
4-hydroxyphénylacétamide, 99 %, ACROS Organics™
Code produit 10570522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10570522 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10570522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 254270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenylacetamide
Note relative au nom 99%
CAS 17194-82-0
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176.0°C to 180.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H9NO2
Numéro MDL MFCD00017145
Quantité 5 g
Beilstein 10, III, 434
Synonyme 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
Clé InChI YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
CID PubChem 86986
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxyphenylacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.