Learn More
4-hydroxyphénylacétamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482318 10 g 10g
11492318 50 g 50g
11402328 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15266.09
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 17194-82-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17194-82-0
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00017145
Clé InChI YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
CID PubChem 86986
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)acétamide
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphenylacetamide
Point de fusion 173°C to 175°C
Quantité 10 g
Beilstein 2085984
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%